Läs mer
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide, 98+%
Produktkod. 15450778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450778 5 g 5g
15440778 1 g 1g
15460778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54493.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13139-12-3 | C9H13NO5 | 215.205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13139-12-3
Molekylformel C9H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 215.205
MDL-nummer MFCD00037903
InChI-nyckel VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-osu, tert-butyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide, tert-butyl succinimido carbonate, 1-tert-butoxycarbonyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, boc-osu, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide boc-osu
PubChem CID 83168
IUPAC-namn tert-butyl-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)karbonat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide
Smältpunkt ∽95°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 215.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.