missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine, TRC

Produktkod. 30333598
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30333598 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30333598 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6910702G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine
CAS 1118-17-8
Molekylformel C9H17N
Kvantitet 2 g
Synonym N-(1,1-Dimethylethyl)-2-methyl-3-butyn-2-amine, N-tert-Butyl-1,1-dimethyl-2-propynylamine
InChI formel InChI=1S/C9H17N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h1,10H,2-6H3
LEDER CC(C)(C)NC(C)(C)C#C
IUPAC-namn N-tert-butyl-2-methylbut-3-yn-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 139.24
Formel vikt 139.1361
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.