missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine |
| CAS | 1118-17-8 |
| Molekylformel | C9H17N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-(1,1-Dimethylethyl)-2-methyl-3-butyn-2-amine, N-tert-Butyl-1,1-dimethyl-2-propynylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h1,10H,2-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NC(C)(C)C#C |
| IUPAC-namn | N-tert-butyl-2-methylbut-3-yn-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.24 |
| Formel vikt | 139.1361 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?