Läs mer
N-tert-butyl-2-bensotiazolsulfenamid, 97 %
Produktkod. 11398066
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398066 50 g 50g
11308076 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13356.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 95-31-8 | C11H14N2S2 | 238,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-31-8
Molekylformel C11H14N2S2
Molekylvikt (g/mol) 238.37
MDL-nummer MFCD00022873
InChI-nyckel IUJLOAKJZQBENM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenamide, santocure ns, nocceler ns, vulkacit nz, accel bns, pennac tbbs, vanax ns, s-benzo d thiazol-2-yl-n-tert-butyl thiohydroxylamine, 2-benzothiazolesulfenamide, n-1,1-dimethylethyl, 2-benzothiazolesulfenamide, n-tert-butyl
PubChem CID 7230
IUPAC-namn N-(1,3-bensotiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropan-2-amin
LEDER CC(C)(C)NSC1=NC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Smältpunkt 105 °C till 110 °C
Densitet 1.29
Flampunkt 165 °C (329 °F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 158370
Formel vikt 238.38
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.