missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide, 97%

Produktkod. p-7046172
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11398066

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13356.18

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 95-31-8 | C11H14N2S2 | 238.37 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 95-31-8
Molekylformel C11H14N2S2
Molekylvikt (g/mol) 238.37
MDL-nummer MFCD00022873
InChI-nyckel IUJLOAKJZQBENM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenamide, santocure ns, nocceler ns, vulkacit nz, accel bns, pennac tbbs, vanax ns, s-benzo d thiazol-2-yl-n-tert-butyl thiohydroxylamine, 2-benzothiazolesulfenamide, n-1,1-dimethylethyl, 2-benzothiazolesulfenamide, n-tert-butyl
PubChem CID 7230
IUPAC-namn N-(1,3-bensotiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropan-2-amin
LEDER CC(C)(C)NSC1=NC2=CC=CC=C2S1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Smältpunkt 105°C to 110°C
Densitet 1.29
Flampunkt 165°C (329°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 158370
Formel vikt 238.38
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.