Läs mer
N-tert-butyl-3-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-karboxamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amicarbazone-desamino-1-hydroxyisopropyl |
| CAS | 889062-06-0 |
| Molekylformel | C10 H18 N4 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5-oxo, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N4O3/c1-9(2,3)12-8(16)14-7(15)11-6(13-14)10(4,5)17/h17H,1-5H3,(H,12,16)(H,11,13,15) |
| LEDER | CC(C)(C)NC(=O)N1N=C(NC1=O)C(C)(C)O |
| IUPAC-namn | N-tert-butyl-3-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-oxo-4H-1,2,4-triazole-1-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vikt | 242.1379 |