Läs mer
N'-tert-Butyl-3-methoxy-2-methylbenzohydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-tert-Butyl-3-methoxy-2-methylbenzohydrazide |
| CAS | 163336-50-3 |
| Molekylformel | C13H20N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-(3-Methoxy-2-methylbenzoyl)-N'-tert-butylhydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-9-10(7-6-8-11(9)17-5)12(16)14-15-13(2,3)4/h6-8,15H,1-5H3,(H,14,16) |
| LEDER | COc1cccc(C(=O)NNC(C)(C)C)c1C |
| IUPAC-namn | N'-tert-butyl-3-methoxy-2-methylbenzohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.31 |
| Formel vikt | 236.1525 |