Läs mer
N-tert-Butyl 3-Nitrobenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butyl 3-Nitrobenzenesulfonamide |
| CAS | 424818-25-7 |
| Molekylformel | C10H14N2O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4S/c1-10(2,3)11-17(15,16)9-6-4-5-8(7-9)12(13)14/h4-7,11H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NS(=O)(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-tert-butyl-3-nitrobenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.29 |
| Formel vikt | 258.0674 |