Läs mer
N-tert-Butyl-4-aminobenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butyl-4-aminobenzenesulfonamide |
| CAS | 209917-48-6 |
| Molekylformel | C10H16N2O2S |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 4-Amino-N-(1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-tert-butylbenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-6-4-8(11)5-7-9/h4-7,12H,11H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-tert-butylbenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.31 |
| Formel vikt | 228.0932 |