Läs mer
N-tert-butyl-alfa-fenylnitron, 97 %
Description
N-tert-butyl-a-fenylnitron är en vanligen använd friradikalfälla. Den innehåller radikalfångande aktivitet och en förmåga att hämma Cox-2 (cyklooxygenas-2). N-tert-Butyl-a-fenylnitron är en antioxidant som har visat sig fungera som ett skyddande medel i flera experimentella modeller av neurodegenerativa sjukdomar. N-tert-butyl-a-fenylnitron hämmar lipidperoxidation i råttlevermikrosomer. Det förhindrar också induktion av inducerbart kväveoxidsyntas (iNOS) av reaktiva syrearter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N-tert-butyl-a-fenylnitron är en vanlig fälla för fria radikaler. Den innehåller radikalfångande aktivitet och en förmåga att hämma Cox-2 (cyklooxygenas-2). N-tert-Butyl-a-fenylnitron är en antioxidant som har visat sig fungera som ett skyddande medel i flera experimentella modeller av neurodegenerativa sjukdomar. N-tert-butyl-a-fenylnitron hämmar lipidperoxidation i råttlevermikrosomer. Det förhindrar också induktion av inducerbart kväveoxidsyntas (iNOS) av reaktiva syrearter.
Löslighet Löslig i DMSO (
10 mg/ml), kloroform (50 mg/ml) och vatten (20 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Reaktiv med oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone |
| Smältpunkt | 71 °C till 75 °C |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 2044028 |
| Merck Index | 14,7056 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO (10 mg/ml), kloroform (50 mg/ml) och vatten (20 mg/ml). |
| Formel vikt | 177.25 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.