Läs mer
N-tert-butyl-alfa-fenylnitron, 97 %
Produktkod. 11498027
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498027 5 g 5g
11488027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17442.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3376-24-7 | C11H15NO | 177,247 g/mol
N-tert-butyl-a-fenylnitron är en vanligen använd friradikalfälla. Den innehåller radikalfångande aktivitet och en förmåga att hämma Cox-2 (cyklooxygenas-2). N-tert-Butyl-a-fenylnitron är en antioxidant som har visat sig fungera som ett skyddande medel i flera experimentella modeller av neurodegenerativa sjukdomar. N-tert-butyl-a-fenylnitron hämmar lipidperoxidation i råttlevermikrosomer. Det förhindrar också induktion av inducerbart kväveoxidsyntas (iNOS) av reaktiva syrearter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-tert-butyl-a-fenylnitron är en vanlig fälla för fria radikaler. Den innehåller radikalfångande aktivitet och en förmåga att hämma Cox-2 (cyklooxygenas-2). N-tert-Butyl-a-fenylnitron är en antioxidant som har visat sig fungera som ett skyddande medel i flera experimentella modeller av neurodegenerativa sjukdomar. N-tert-butyl-a-fenylnitron hämmar lipidperoxidation i råttlevermikrosomer. Det förhindrar också induktion av inducerbart kväveoxidsyntas (iNOS) av reaktiva syrearter.
Löslighet Löslig i DMSO (
10 mg/ml), kloroform (50 mg/ml) och vatten (20 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Reaktiv med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3376-24-7
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.247
MDL-nummer MFCD00008799
InChI-nyckel IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Synonym e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
PubChem CID 10313352
IUPAC-namn N-tert-butyl-l-fenylmetaniminoxid
LEDER CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone
Smältpunkt 71 °C till 75 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2044028
Merck Index 14,7056
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (10 mg/ml), kloroform (50 mg/ml) och vatten (20 mg/ml).
Formel vikt 177.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.