Läs mer
N-tert-butyl-alfa-fenylnitron, 98 %
Produktkod. 11964571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11964571 25 g Glasflaska 25g
10783561 1 g Glasflaska 1g
10046333 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11964571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 177350250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 3376-24-7 | C11H15NO | 177,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3376-24-7
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.25
MDL-nummer MFCD00008799
InChI-nyckel IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Synonym e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
PubChem CID 10313352
IUPAC-namn N-tert-butyl-l-fenylmetaniminoxid
LEDER CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 71,0 °C till 75,0 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=N(O)C(CH3)3
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,7162
Formel vikt 177.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.