Läs mer
N-(tert-butyl)hydroxylaminhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10768425 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10768425 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10768425 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186910010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57497-39-9 | C4H11NO·HCl | 125.6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
CAS 57497-39-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 176,0 °C till 180,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H11NO·HCl
Linjär formel (CH3)3CNHOH·HCl
MDL-nummer MFCD00012598
Kvantitet 1 g
Fieser 12,95; 04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50
Synonym n-tert-butyl hydroxylamine hydrochloride, n-tert-butyl hydroxylamine hcl, n-tert-butylhydroxylamine hydrochloride, n-1,1-dimethylethyl hydroxylamine hydrochloride, 2-propanamine, n-hydroxy-2-methyl-, hydrochloride, 2-methylprop-2-ylhydroxylamine, chloride, soyheadhjuup@, acmc-1b1z0, t-butylhydroxylamine hydrochloride
InChI-nyckel DCSATTBHEMKGIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)NO.Cl
IUPAC-namn N-tert-butylhydroxylamin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 125.6
PubChem CID 2777896
Formel vikt 125.6
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.