Läs mer
N-tert-Butyl-N-ethylnitrosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butyl-N-ethylnitrosamine |
| CAS | 3398-69-4 |
| Molekylformel | C6 H14 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propanamine, Ethyl-tert-butylnitrosamine, N-Ethyl-N-tert-butylnitrosamine, N-Nitroso-N-ethyl-tert-butylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c1-5-8(7-9)6(2,3)4/h5H2,1-4H3 |
| LEDER | CCN(N=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | N-tert-butyl-N-ethyl-nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.19 |
| Formel vikt | 130.1106 |