Läs mer
n-Tert-Butyl-α-phenylnitrone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 3376-24-7 |
| Smältpunkt | 71°C to 73°C |
| MDL-nummer | MFCD00008799 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, Phenyl-N-tert-butylnitrone, N-tert-Butyl-α-phenylnitrone |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.24 |
| Kvalitet | Research |