Läs mer
n-Tert-Butyl-α-phenylnitrone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15822011
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15822011 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15822011 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8411790001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 3376-24-7
Smältpunkt 71°C to 73°C
MDL-nummer MFCD00008799
Kvantitet 1 g
Synonym N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, Phenyl-N-tert-butylnitrone, N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
Molekylvikt (g/mol) 177.24