Läs mer
N-tert-Butylcyclohexylamine, 97%
Produktkod. 11985201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11985201 5 g Glass bottle 5g
11975201 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11985201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439830050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 51609-06-4 | C10H21N | 155.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51609-06-4
Molekylformel C10H21N
Molekylvikt (g/mol) 155.29
InChI-nyckel MTEWAFVECQBILW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butylcyclohexylamine, n-tert-butyl cyclohexanamine, n-t-butylcyclohexylamine, tert-butyl-cyclohexylamine, tert-butylcyclohexyl amine, tert-butyl cyclohexylamine, tert.-butyl-cyclohexyl-amine, n-tertbutyl-n-cyclohexyl amine, n-tert-butyl-n-cyclohexyl amine, n-1,1-dimethylethyl cyclohexanamine
PubChem CID 103920
IUPAC-namn N-tert-butylcyclohexanamine
LEDER CC(C)(C)NC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butylcyclohexylamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.8340g/mL, 0.834
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 50°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 155.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-tert-Butylcyclohexylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.