Läs mer
N-tert-Butylcyclopropanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butylcyclopropanesulfonamide |
| CAS | 630421-42-0 |
| Molekylformel | C7H15NO2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2S/c1-7(2,3)8-11(9,10)6-4-5-6/h6,8H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | O=S(NC(C)(C)C)(C1CC1)=O |
| IUPAC-namn | N-(tert-butyl)cyclopropanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.26 |
| Formel vikt | 177.0823 |