Läs mer
N-(tert-butyldimetylsilyl)-N-metyltrifluoracetamid, 98 %
Produktkod. 10189172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10189172 1 g Glasflaska 1g
10052930 5 g Glasflaska 5g
10013913 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10189172 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221540010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens, Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77377-52-7
Molekylformel C9H18F3NOSi
Molekylvikt (g/mol) 241.33
MDL-nummer MFCD00009671
InChI-nyckel QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
IUPAC-namn N-[tert-butyl(dimetyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-metylacetamid
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 170 °C
Flampunkt 52 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Brytningsindex 1,4010 till 1,403
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 241.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.