Läs mer
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide, 97%
Produktkod. 11410208
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410208 5 g 5g
11418780 1 g 1g
11420208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23760.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241.329 g/mol
Den finner sin tillämpning vid framställning av N-tert-butyldimetylsilyletanolaminer som är ett resultat av hydrolys av kvävesenap och ett silyleringsmedel som används vid derivatisering av olika organiska föreningar (såsom aminosyror) för gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS) analys och selektiv O-silylering av N,hydroxylaminesderivat och N,hydroxylaminesderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning vid framställningen av
N-tert-butyldimetylsilyletanolaminer som är ett resultat av hydrolys av kvävesenap och ett silyleringsmedel som används vid derivatisering av olika organiska föreningar (såsom aminosyror) för gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS) analys och selektiv O-hydroxyl-diacylering av N,hydroxisO-silylering och GLC.
Löslighet Lösligt i
vatten (reagerar).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras åtskilt från elektrostatiska laddningar. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77377-52-7
Molekylformel C9H18F3NOSi
Molekylvikt (g/mol) 241.329
MDL-nummer MFCD00009671
InChI-nyckel QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
IUPAC-namn N-[tert-butyl(dimetyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-metylacetamid
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Densitet 1.023
Kokpunkt 168°C to 170°C
Flampunkt 52°C (125°F)
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 3606546
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (reacts).
Formel vikt 241.33
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.