Läs mer
N-(tert-butyldimetylsilyl)-N-metyltrifluoracetamid, 97 %
Artikelnummer. 11420208
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
11420208 25 g 25g
11418780 1 g 1g
11410208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11420208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23760.14
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241,329 g/mol
Den finner sin tillämpning vid framställning av N-tert-butyldimetylsilyletanolaminer som är ett resultat av hydrolys av kvävesenap och ett silyleringsmedel som används vid derivatisering av olika organiska föreningar (såsom aminosyror) för gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS) analys och selektiv O-silylering av N,hydroxylaminesderivat och N,hydroxylaminesderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning vid framställningen av
N-tert-butyldimetylsilyletanolaminer som är ett resultat av hydrolys av kvävesenap och ett silyleringsmedel som används vid derivatisering av olika organiska föreningar (såsom aminosyror) för gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS) analys och selektiv O-hydroxyl-diacylering av N,hydroxisO-silylering och GLC.
Löslighet Lösligt i
vatten (reagerar).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras åtskilt från elektrostatiska laddningar. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77377-52-7
Molekylformel C9H18F3NOSi
Molekylvikt (g/mol) 241.329
MDL-nummer MFCD00009671
InChI-nyckel QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
IUPAC-namn N-[tert-butyl(dimetyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-metylacetamid
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemiskt namn eller material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Densitet 1.023
Kokpunkt 168 °C till 170 °C
Flampunkt 52 °C (125 °F)
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 3606546
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (reagerar).
Formel vikt 241.33
Procent renhet 97%
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.