Läs mer
N-(tert-butyldimetylsilyl)-N-metyltrifluoracetamid (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30329423
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30329423 100 mg
1 options
Produktkod. 30329423 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB691310100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MTBSTFA (with 1% t-BDMCS)
CAS 77377-52-7
Molekylformel C9 H18 F3 N O Si
Kvantitet 100 mg
Synonym MTBSTFA, N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
InChI formel InChI=1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
LEDER CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-namn N-[tert-butyl(dimetyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-metylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 241.33
Formel vikt 241.111