Läs mer
N-(tert-butyldimetylsilyl)-N-metyltrifluoracetamid (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MTBSTFA (with 1% t-BDMCS) |
| CAS | 77377-52-7 |
| Molekylformel | C9 H18 F3 N O Si |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | MTBSTFA, N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3 |
| LEDER | CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | N-[tert-butyl(dimetyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-metylacetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.33 |
| Formel vikt | 241.111 |