Läs mer
N-tert-butylglycinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15431389
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431389 25 g 25g
15411389 1 g 1g
15421389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64270.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 6939-23-7 | C6H14ClNO2 | 167,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6939-23-7
Molekylformel C6H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 167.63
MDL-nummer MFCD03788441
InChI-nyckel QORBVLNEGUIPND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butylamino acetic acid hydrochloride, n-tert-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hcl, unii-b8y856vh2e, t-butylglycine hydrochloride, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, t-butylaminoacetic acid hydrochloride, glycine, n-tert-butyl-, hydrochloride
PubChem CID 17748195
IUPAC-namn väte-2-(tert-butylamino)ättiksyraklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butylglycine hydrochloride
Smältpunkt 223 °C till 224 °C
Färg Vitt
Linjär formel (CH3)3CNHCH2COOH·HCl
Beilstein 6296616
Kvantitet 25 g
Formel vikt 167.63
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.