Läs mer
N-tert-Butylglycine hydrochloride, 97%
Produktkod. p-7055639
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15411389
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64270.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6939-23-7 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6939-23-7
Molekylformel C6H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 167.63
MDL-nummer MFCD03788441
InChI-nyckel QORBVLNEGUIPND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butylamino acetic acid hydrochloride, n-tert-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hcl, unii-b8y856vh2e, t-butylglycine hydrochloride, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, t-butylaminoacetic acid hydrochloride, glycine, n-tert-butyl-, hydrochloride
PubChem CID 17748195
IUPAC-namn väte-2-(tert-butylamino)ättiksyraklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butylglycine hydrochloride
Smältpunkt 223°C to 224°C
Färg Vitt
Linjär formel (CH3)3CNHCH2COOH·HCl
Beilstein 6296616
Kvantitet 1 g
Formel vikt 167.63
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.