Läs mer
N-tert-butylisopropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11443447
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443447 25 g 25g
11433447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17221.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7515-80-2 | C7H18N | 116.23 g/mol
N-tert-butylisopropylamin, används för att delta i syntesen av hindrade enaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-tert-butylisopropylamin, används för att delta i syntesen av hindrade enaminer.
Löslighet
Den har optimal löslighet i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7515-80-2
Molekylformel C7H18N
Molekylvikt (g/mol) 116.23
MDL-nummer MFCD00037059
InChI-nyckel ZWXQPERWRDHCMZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-tert-butylisopropylamine, 2-propanamine, 2-methyl-n-1-methylethyl, tert-butylisopropylamine, n-isopropyl-2-methylpropan-2-amine, ethanamine, 1,1-dimethyl, n-1-methylethyl, n-isopropyl-tert-butylamine, tert-butyl methylethyl amine, tert-butyl isopropyl amine
PubChem CID 82023
IUPAC-namn 2-metyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)[NH2+]C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butylisopropylamine
Densitet 0.727
Kokpunkt 98°C
Flampunkt −3°C (26°F)
Brytningsindex 1.398
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1846752
Löslighetsinformation It has optimal solubility in water.
Formel vikt 115.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.