Läs mer
N-tert-Butylmethylamine, 97%
Produktkod. p-7029745
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11312259
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27242.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14610-37-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14610-37-8
Molekylformel C5H13N
Molekylvikt (g/mol) 87.166
MDL-nummer MFCD00042853
InChI-nyckel ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
PubChem CID 84552
IUPAC-namn N,2-dimetylpropan-2-amin
LEDER CC(C)(C)NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butylmethylamine
Kokpunkt 67°C to 69°C
Flampunkt −18°C (0°F)
Odör Amine-like
Linjär formel (CH3)3CNHCH3
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Formel vikt 87.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.