Läs mer
N-(tert-butyloxi)karbonyl-L-tyroxin, TRC
Produktkod. 30336717
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30336717 100 mg
1 options
Produktkod. 30336717 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB693705100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(tert-Butyloxy)carbonyl-L-thyroxine
CAS 88404-22-2
Molekylformel C20H19I4NO6
Kvantitet 100 mg
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
InChI formel InChI=1S/C20H19I4NO6/c1-20(2,3)31-19(29)25-15(18(27)28)6-9-4-13(23)17(14(24)5-9)30-10-7-11(21)16(26)12(22)8-10/h4-5,7-8,15,26H,6H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t15-/m0/s1
LEDER IC(C=C(C[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2
IUPAC-namn (S)-2-((tert-butoxykarbonyl)amino)-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodofenoxy)-3,5-diiodofhenyl) propansyra
Molekylvikt (g/mol) 876.99
Formel vikt 876.74