Läs mer
N-(tert-butyloxi)karbonyl-L-tyroxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(tert-Butyloxy)carbonyl-L-thyroxine |
| CAS | 88404-22-2 |
| Molekylformel | C20H19I4NO6 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19I4NO6/c1-20(2,3)31-19(29)25-15(18(27)28)6-9-4-13(23)17(14(24)5-9)30-10-7-11(21)16(26)12(22)8-10/h4-5,7-8,15,26H,6H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t15-/m0/s1 |
| LEDER | IC(C=C(C[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2 |
| IUPAC-namn | (S)-2-((tert-butoxykarbonyl)amino)-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodofenoxy)-3,5-diiodofhenyl) propansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 876.99 |
| Formel vikt | 876.74 |