Läs mer
N-tert-Butyloxycarbonyl-D-erythro-dihydro-D-sphingosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butyloxycarbonyl-D-erythro-dihydro-D-sphingosine |
| CAS | 140408-14-6 |
| Molekylformel | C23H47NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(26)20(19-25)24-22(27)28-23(2,3)4/h20-21,25-26H,5-19H2,1-4H3,(H,24,27)/t20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.62 |