missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-tert-Butyloxycarbonyl DL-Alaninol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butyloxycarbonyl DL-Alaninol |
| CAS | 147252-84-4 |
| Molekylformel | C8H17NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2-Hydroxy-1-methylethyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11) |
| LEDER | CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(1-hydroxypropan-2-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vikt | 175.1208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?