missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-tert-Butyloxycarbonyl-L-Gamma-glutamyl-L-glutamic Acid 1-Benzyl 21,25-Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butyloxycarbonyl-L-gamma-glutamyl-L-glutamic Acid 1-Benzyl 21,25-Dimethyl Ester |
| CAS | 935441-43-3 |
| Molekylformel | C24H34N2O9 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-γ-glutamyl-L-glutamic Acid 21,25-Dimethyl 1-(Phenylmethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N2O9/c1-24(2,3)35-23(31)26-18(22(30)34-15-16-9-7-6-8-10-16)11-13-19(27)25-17(21(29)33-5)12-14-20(28)32-4/h6-10,17-18H,11-15H2,1-5H3,(H,25,27)(H,26,31)/t17?,18-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(N[C@H](C(OC)=O)CCC(OC)=O)CC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(OCC1=CC=CC=C1)=O |
| IUPAC-namn | dimethyl ((S)-5-(benzyloxy)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoyl)-L-glutamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 494.53 |
| Formel vikt | 494.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?