Läs mer
N-(tert-Butyloxycarbonyl-piperidin-4-yl)methyl-3-chloro-5-fluorobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(tert-Butyloxycarbonyl-piperidin-4-yl)methyl-3-chloro-5-fluorobenzamide |
| CAS | 1797134-47-4 |
| Molekylformel | C18H24ClFN2O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24ClFN2O3/c1-18(2,3)25-17(24)22-6-4-12(5-7-22)11-21-16(23)13-8-14(19)10-15(20)9-13/h8-10,12H,4-7,11H2,1-3H3,(H,21,23) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CNC(=O)c2cc(F)cc(Cl)c2)CC1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-[[(3-chloro-5-fluorobenzoyl)amino]methyl]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.85 |
| Formel vikt | 370.1459 |