Learn More
N-tert-butyltrimethylsilylamine, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 31104954
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
31104954 5 g
1 options
Product Code. 31104954 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1457565g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material N-tert-butyltrimethylsilylamine
CAS 5577-67-3
Molekylformel C7H19NSi
MDL-nummer MFCD00054891
Kvantitet 5 g
LEDER C[Si](NC(C)(C)C)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 145.32
Procent renhet 95%