Läs mer
n-Tetracontan, 97% min
Produktkod. 11306358
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306358 0.5 g 0.5g
11316358 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11306358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011274.02
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 4181-95-7 | C40H82 | 563,10 g/mol
n-Tetracontane används i ett passiveringsskikt i koppar-ftalocyanin fälteffekttransistorer för att förbättra laddningsbärarens rörlighet och används för att modifiera det kvasi tvådimensionella ytelektronsystemet på Au(111).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4181-95-7
Molekylformel C40H82
Molekylvikt (g/mol) 563.10
MDL-nummer MFCD00015267
InChI-nyckel KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
PubChem CID 20149
IUPAC-namn tetrakontan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tetracontane
Smältpunkt 80°C to 84°C
Färg Vitt
Densitet 0.779 g/mL
Kokpunkt 150°C (0.001 mmHg)
Linjär formel CH3(CH2)38CH3
Kvantitet 0.5 g
Beilstein 1800152
Löslighetsinformation Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol.Insoluble in water.
Formel vikt 563.09
Procent renhet ≤97%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.