Läs mer
n-tetrakosan, 99 %
Produktkod. 11328978
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328978 25 g 25g
11348978 5 g 5g
11338978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042462.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338,664 g/mol
n-Tetracosane är ett lämpligt lösningsmedel som används vid syntes av ZnS-nanopartiklar. Den används också som vaxkomponent för att studera minskningen av flytpunkten för kolvätelösningsmedel som innehåller vaxkristaller vid tillsats av polymera tillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-31-1
Molekylformel C24H50
Molekylvikt (g/mol) 338.664
MDL-nummer MFCD00009352
InChI-nyckel POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
PubChem CID 12592
ChEBI CHEBI:32936
IUPAC-namn tetrakosan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tetracosane
Smältpunkt 49 °C till 52 °C
Densitet 0.799
Kokpunkt 391 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 338.66
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.