Läs mer
n-Tetradecanamid, 98 %
Produktkod. 11495197
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495197 5 g 5g
11405207 25 g 25g
11415207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22610.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 638-58-4 | C14H29NO | 227,392 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-58-4
Molekylformel C14H29NO
Molekylvikt (g/mol) 227.392
MDL-nummer MFCD00025533
InChI-nyckel QEALYLRSRQDCRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristamide, n-tetradecanamide, myristic amide, myristic acid amide, tetradecylamide, unii-a269j8qg0o, myristicamide, tetradecanoic acid amide, chembl88158
PubChem CID 69492
IUPAC-namn tetradekanamid
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tetradecanamide
Smältpunkt 105 °C till 107 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 227.39
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.