Läs mer
n-Tetradecane-d30, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Tetradecane-d30 |
| CAS | 204244-81-5 |
| Molekylformel | C14 2H30 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Tetradecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d30 (ACI), Tetradecane-d30 (9 CI), Perdeuterotetradecane, n-Tetradecane-D30 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-triacontadeuteriotetradecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.573 |
| Formel vikt | 228.423 g/mol |
| Visa mer |