Läs mer
n-Tetradecane, TRC
Produktkod. 30004772
Change view
Kvantitet:
2 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004772 500 g
17984835 100 g
17922505 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30004772 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT292250500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-59-4
Molekylformel C14 H30
Molekylvikt (g/mol) 198.39
Synonym Tetradecane, Cactus Normal Paraffin N 14, Linpar 14, N 14, NSC 72440, Parafol 14-97, Rubitherm RT 2, TS Paraffin TS 4, n-Tetradecane
IUPAC-namn tetradecane
LEDER CCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tetradecane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Formel vikt 198.2348
Procent renhet >95%