Läs mer
n-Tetradecyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Tetradecanol-1,1-D2 |
| CAS | 169398-02-1 |
| Molekylformel | C14 D2 H28 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-Tetradecan-1,1-d2-ol (9 CI), 1-Tetradecanol-1,1-d2, 1-Tetradecanol-1,1-D2, Myristyl alcohol-d2, n-Tetradecyl-1,1-d2 alcohol, Tetradecanol-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3/i14D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuteriotetradecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.4 |
| Formel vikt | 216.242 g/mol |
| Visa mer |