Läs mer
n-Tetradecyl-d29-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Tetradecanamine-D29 |
| CAS | 204244-82-6 |
| Molekylformel | C14 D29 H2 N |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1-Tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29-amine (9 CI), n-Tetradecyl-d29-amine, 1-Tetradecanamine-D29, Tetradecylamine-d29, 1-Aminotetradecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29, 1-Tetradecylamine-d29, Myristylamine-d29 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-nonacosadeuteriotetradecan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.581 |
| Formel vikt | 242.428 g/mol |
| Visa mer |