Läs mer
n-tetradecylbensen, 97 %
Produktkod. 11410431
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410431 25 g 25g
11400431 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410431 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19988.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 1459-10-5 | C20H34 | 274,492 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1459-10-5
Molekylformel C20H34
Molekylvikt (g/mol) 274.492
MDL-nummer MFCD00015080
InChI-nyckel JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyltetradecane, benzene, tetradecyl, 1-tetradecylbenzene, tetradecane, 1-phenyl, myristylbenzene, n-tetradecylbenzene, unii-i0y9j0o95a, phenyl-n-tetradecane, acmc-209cvz, 1-phenyltetradecane, analytical standard
PubChem CID 15086
IUPAC-namn tetradecylbensen
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tetradecylbenzene
Smältpunkt 9 °C
Densitet 0.8565
Kokpunkt 196 °C (6 mmHg)
Brytningsindex 1.4856
Kvantitet 25 g
Formel vikt 274.49
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.