missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Tetradecylforamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Tetradecylforamide |
| CAS | 7402-60-0 |
| Molekylformel | C15H31NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | NSC 55350 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H31NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-15-17/h15H,2-14H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCNC=O |
| IUPAC-namn | N-tetradecylformamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.41 |
| Formel vikt | 241.2406 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?