Läs mer
n-Tetradecylfosfokolin, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetradecylphosphocholine |
| CAS | 77733-28-9 |
| Molekylformel | C19 H42 N O4 P |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Ethanaminium, 2-[[hydroxy(tetradecyloxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt (9 CI, ACI), D 19390, FOS 14, Fos-choline 14, n-Tetradecylphosphocholine, Tetradecylphosphocholine, Tetradecylphosphorylcholine, O-(Tetradecylphosphoryl)choline, 2-[[Hydroxy(tetradecyloxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium inner salt |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | Tetradecyl 2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.515 |
| Formel vikt | 379,285 g/mol |
| Visa mer |