Läs mer
n-Tetradecylfosfokolin-d42, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetradecylphosphocholine-D42 |
| CAS | 869638-98-2 |
| Molekylformel | C19 D42 N O4 P |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-[[hydroxy(tetradecyl-d29-oxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-tri(methyl-d3)-, inner salt (9 CI), n-Tetradecylphosphocholine-d42, Tetradecylphosphocholine-D42, Tetradecylphosphorylcholine-d42, O-(Tetradecylphosphoryl-d29)choline-d13, 2-[[Hydroxy(tetradecyl-d29-oxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-tri(methyl-d3)ethan-1,1,2,2-d4-aminium inner salt |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=O)([O-])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11,12,13,13,14,14,14-nonacosadeuteriotetradecyl [1,1,2,2-tetradeuterio-2-[tris(trideuteriometyl)azaniumyl]etyl] fosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.774 |
| Formel vikt | 421,549 g/mol |
| Visa mer |