Läs mer
n-Tetradecyltrimethylammonium-d38 Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Tetradecyltrimethylammonium-D38 Bromide |
| CAS | 95523-72-1 |
| Molekylformel | C17D38BrN |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29-aminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9 CI), Tetradecyltrimethylammonium bromide-d35, N,N,N-Tri(methyl-d3)-1-tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2; |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H].[Br-] |
| IUPAC-namn | N,N,N-tris(methyl-d3)tetradecan-1-aminium-d29 bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.63 |
| Formel vikt | 373.46 g/mol |
| Visa mer |