Läs mer
N-tionylanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15465778
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465778 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15465778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59451.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-83-4 | C6H5NOS | 139.172 g/mol
Det är en mångsidig syntetisk mellanprodukt och en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är en mångsidig syntetisk mellanprodukt och en aktiv
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Delvis blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Thionylaniline
CAS 1122-83-4
Färg Brun
Densitet 1.236 g/mL
Kokpunkt 200°C
Flampunkt 84°C (183°F)
Molekylformel C6H5NOS
Brytningsindex 1.6275
MDL-nummer MFCD00002084
Kvantitet 25 g
Beilstein 507682
Synonym n-thionylaniline, n-sulfinylaniline, benzenamine, n-sulfinyl, thionylaniline, phenylthionylamine, phenylsulfinylamine, sulfinylphenylamine, aniline, n-sulfinyl, thionyl imide, phenyl, sulfurous imide, phenyl
Löslighetsinformation Partly miscible in water.
InChI-nyckel FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=S=O
IUPAC-namn (sulfinylamino)bensen
Molekylvikt (g/mol) 139.172
PubChem CID 70739
Formel vikt 139.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.