Läs mer
N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Produktkod. 11976711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11976711 1 g Glasflaska 1g
11986711 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11976711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441020010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 365564-11-0 | C19H36BNO2Si | 349.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 365564-11-0
Molekylformel C19H36BNO2Si
Molekylvikt (g/mol) 349.40
MDL-nummer MFCD08063117
InChI-nyckel GWFIZBYDIHGZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris 1-methylethyl silyl-1h-pyrrole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris propan-2-yl silyl-1h-pyrrole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole, 3-pinacolateboryl-1-tips-pyrrole, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrol-3-ylboronic acid pinacol ester, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl pyrrole, pubchem18460, pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester;, n-tips pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 11450924
IUPAC-namn tri(propan-2-yl)-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrol-1-yl]silan
LEDER CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70°C to 72°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 349.4
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-TIPS Pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.