missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Tosyl-2-iodoaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Tosyl-2-iodoaniline |
| CAS | 61613-20-5 |
| Molekylformel | C13H12INO2S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Iodo-N-tosylaniline, N-(2-Iodophenyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N-(2-Iodophenyl)-4-toluenesulfonamide, N-(2-Iodophenyl)-p-toluenesulfonamide, N-Tosyl-o-iodoaniline, N-(2-Iodophenyl)-4-methylbenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12INO2S/c1-10-6-8-11(9-7-10)18(16,17)15-13-5-3-2-4-12(13)14/h2-9,15H,1H3 |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=C(I)C=CC=C2)=O |
| IUPAC-namn | N-(2-iodophenyl)-4-methylbenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.21 |
| Formel vikt | 372.96 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?