Läs mer
N-Tosyl-L-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Tosyl-L-alanine |
| CAS | 21957-58-4 |
| Molekylformel | C10 H13 N O4 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | L-Alanine','N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, Alanine','N-(p-tolylsulfonyl)-','L- (8CI), N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-L-alanine, (2S)-2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]propanoic acid, (S)-2-((4-Methylphenylsulfonyl)amino)propionic acid, N-(Toluene-4-sulfonyl)-L-alanine, N-(p-Tolylsulfonyl)alanine, N-Tosyl-L-alanine, N-Tosylalanine, N-p-Tolylsulfonyl-L-alanine, Ts-L-Ala-OH, p-Toluenesulfonyl-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7-3-5-9(6-4-7)16(14,15)11-8(2)10(12)13/h3-6,8,11H,1-2H3,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.28 |
| Formel vikt | 243.0565 |