missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Tosyl-L-alanyloxyindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Tosyl-L-alanyloxyindole |
| CAS | 75062-54-3 |
| Molekylformel | C18 H18 N2 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O4S/c1-12-7-9-14(10-8-12)25(22,23)20-13(2)18(21)24-17-11-19-16-6-4-3-5-15(16)17/h3-11,13,19-20H,1-2H3/t13-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)C(=O)Oc2c[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 1H-indol-3-yl (2S)-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.41 |
| Formel vikt | 358.0987 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?